MTCC1813
MTC™ Bio SecureSeal™ Transport Tubes
size 5 mL, graduation (printed)
Synonym(e):
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear tube
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
white cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation (printed)
Verpackung
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C1813
Durchm. × L
16 mm × 60 mm
Größe
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)