MTCB12009
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 3 3/4 in. (9.5 cm) × 1 3/16 in. (3 cm) × 5/8 in. (1.6 cm), clear
Synonym(e):
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
polystyrene
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio B1200-9
L × B × T
3 3/4 in. (9.5 cm) × 1 3/16 in. (3 cm) × 5/8 in. (1.6 cm)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)