Merck
MG80
Sigma-Aldrich
May-Grünwald-Färbung
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116121
NACRES:
NA.47
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
0.25 % (w/v) in methanol
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Für die Differentialfärbung von zellulären Blutbestandteilen.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt mit nicht polychromem (nicht oxidiertem) Methylenblau und Eosin Y.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup