Wichtige Dokumente
MAK530
Alkaline Phosphatase (ALP) Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
Fluorometric Alkaline Phosphatase Assay Kit
About This Item
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
pharmaceutical
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cancer; neurological disorders; gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Detection limit of 0.02 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1