Wichtige Dokumente
MAK354
Homocysteine Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
Homocysteine Quantitation Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 fluorometric tests
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)