Wichtige Dokumente
MAK128
Indican Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Indoxyl Sulfate Assay
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials