Wichtige Dokumente
MAK093
Phosphofructokinase (PFK) Activity Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
PFK Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cancer; orthopedic diseases; aging/geriatric diseases
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PFKL(5211) , PFKM(5213) , PFKP(5214)
mouse ... PFKL(18641) , PFKM(18642) , PFKP(56421)
rat ... PFKL(25741) , PFKM(65152) , PFKP(60416)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1