Merck
MAK055
Sigma-Aldrich
AST-Aktivitäts-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Aspartat-Aminotransferase-Aktivitäts-Assay-Kit, Glutamat-Oxalacetat-Transaminase-Aktivitäts-Assay-Kit, SGOT-Aktivitäts-Assay-Kit, Serum-Glutamat-Oxalacetat-Transaminase-Aktivitäts-Assay-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GOT1(2805)
mouse ... GOT1(14718)
rat ... GOT1(24401)
Allgemeine Beschreibung
Das neue AST-Testkit, MAK467, ist jetzt erhältlich! Aspartat-Aminotransferase (AST), ehemals Serum-Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (SGOT) genannt, ist ein Pyridoxalphosphat (PLP)-abhängiges Enzym, das die Umwandlung von Aspartat und α-Ketoglutarat in Oxalacetat und Glutamat katalysiert. Wie bei Alanin-Aminotransferase (ALT) werden AST-Werte im Blut gewöhnlich als Leberfunktionsmarker verwendet. AST hat jedoch eine breitere Gewebeverteilung als ALT und die AST-Werte können aufgrund von Erkrankungen oder Verletzungen unterschiedlicher Gewebe (einschließlich Skelett und Herz) schwanken.
Anwendung
Das AST-Aktivitäts-Assay-Kit wird für die Bestimmung der Aktivität von Aspartat-Aminotransferase in Proben verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Eignung
Geeignet für die Messung der Aspartat-Aminotransferase (AST)-Aktivität in biologischen Proben, wie Gewebe, Zellen und Serum.
Prinzip
Das AST-Aktivitäts-Assay-Kit ermöglicht ein einfaches, direktes Verfahren für die Messung der AST-Aktivität in verschiedenen Proben. In diesem Kit führt der Transfer einer Aminogruppe von Aspartat zu α-Ketoglutarat zu der Entstehung von Glutamat, was wiederum proportional zu der vorliegenden AST-enzymatischen Aktivität zur Entstehung eines kolorimetrischen Produkts führt (450 nm). Eine AST-Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 μmol Glutamat pro Minute bei pH 8,0 und 37 °C generiert.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tiffany A Katz et al.
Environmental health perspectives, 128(1), 17010-17010 (2020-01-16)
Tributyltin (TBT) is a persistent and bioaccumulative environmental toxicant. Developmental exposure to TBT has been shown to cause fatty liver disease (steatosis), as well as increased adiposity in many species, leading to its characterization as an obesogen. We aimed to
Zhiqiang Ye et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(9), 7397-7405 (2018-05-19)
Liver ischemia/reperfusion (I/R) injury has high mortality due to the intense inflammatory process occurs in the liver. However, the pathological mechanism underlying I/R injury is still not clear. Recent works showed that circular RNAs play critical roles in many human
Resolvin D1 and E1 alleviate the progress of hepatitis toward liver cancer in long-term concanavalin A-induced mice through inhibition of NF-KB activity.
Kuang H, et al.
Oncology Reports, 35, 307-317 (2016)
Muthukumaran Jayachandran et al.
European journal of pharmacology, 829, 112-120 (2018-04-18)
Among the foremost common flavonoids within the human diet, quercetin glycosides possess neuroprotective, cardioprotective, anti-oxidative, chemopreventive, and anti-allergic properties. Isoquercetin is one such promising candidate with anti-diabetic potential. However, complete studies of its molecular action on insulin signaling pathway and
Leola N Chow et al.
PloS one, 11(3), e0151765-e0151765 (2016-03-22)
Modulation of chemokine CXCL12 and its receptor CXCR4 has been implicated in attenuation of bleomycin (BLM)-induced pulmonary fibrosis and carbon tetrachloride (CCl4)-induced hepatic injury. In pulmonary fibrosis, published reports suggest that collagen production in the injured lung is derived from