M9756
Methylcobalamin
vitamin B12 analog
Synonym(e):
Methyl cobalamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
red to very dark red
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Co+]N1C2=C(C)C3=NC(=CC4=NC([C@@H](CCC(N)=O)C4(C)C)=C(C)C5=N[C@H]([C@H](CC(N)=O)[C@@]5(C)CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78)[C@@]1(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]2CCC(N)=O)[C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O
InChI
1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;;+2/p-2/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChIKey
JEWJRMKHSMTXPP-WYVZQNDMSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable