M9561
Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
V-bottom clear wells
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
V-bottom clear wells
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 100
Hersteller/Markenname
Greiner 651160
Größe
96 wells
Well-Volumen
234 μL
Well-Arbeitsvolumen
20-200 μL