Wichtige Dokumente
M6400
D-Mannose-Agarose
saline suspension
Synonym(e):
D-Mannose resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
birch/beech wood hydrolysate
Qualitätsniveau
Form
saline suspension
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
Matrixaktivierung
divinyl sulfone
Matrixanbindung
hydroxyl
Matrix-Spacer
5 atoms
Kapazität
≥40 mg/mL binding capacity (concanavalin A)
Eignung
suitable for chromatography
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)