Wichtige Dokumente
M6395
MCDB 105 Medium
With trace elements, L-glutamine and 25mM HEPES, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Molecular, Cellular, and Development Biology 105 medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
phenol red: 0.001242 g/L
glucose: 0.72064 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: 5.958 g/L (25mM)
L-glutamine: 0.3653 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- human umbilical vein endothelial cells
- primary human endometrial stromal cells (ESC)
- ovarian cancer cell line (OVCAR3)
Menge
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)