Wichtige Dokumente
M3937
Greiner UV-STAR®384 well plates
cycloolefine, case of 40 ea (internal packs of 10), non-sterile
Synonym(e):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cycloolefine
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 40 ea (internal packs of 10)
Hersteller/Markenname
Greiner 781801
Maximales Volumen
138 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
110 μL
Farbe
clear
Bindungsart
(Clear film surface treatment)