Wichtige Dokumente
M3811
Greiner 384 well plates, polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells, working volume 25 μL
Synonym(e):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Greiner 784101
Größe
384 wells
Maximales Well-Volumen
28 μL
Arbeitsvolumen
25 μL
Bindungsart
medium binding surface