Merck
M3800
Sigma-Aldrich
A1F Glycan ammonium salt
from Porcine
Synonym(e):
Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), mono-sialyl-bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl), NeuNAc(Gal-GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2Fuc
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C79H131N5O58
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2078.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
Porcine
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)