Wichtige Dokumente
M0445
Anti-MDMX antibody, Mouse monoclonal
clone MDMX-82, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-p53 Binding Protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MDMX-82, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~80 kDa
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK 293T cells transfected with human MDMX
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
rat ... Mdm4(304798)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)