L9420
Luciferase aus Glühwürmchen
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥10×1010 units/mg protein
Synonym(e):
Luciferase aus Photinus pyralis (firefly)
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥10×1010 units/mg protein
Mol-Gew.
62 kDa
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
231.8 °F
Flammpunkt (°C)
111 °C