L5380
Lectin from Pisum sativum (pea)
lyophilized powder
Synonym(e):
Pisum sativum agglutinin, PSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
<20 μg/mL per mL agglutination activity
Zusammensetzung
Protein, ≥70% biuret
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves