Wichtige Dokumente
JN0003
Ridogrel
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[(E)-[3-pyridyl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]amino]oxypentanoic acid, R 68070, R068070
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(O)CCCCO/N=C(C1=CC=CN=C1)\C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)15-7-3-5-13(11-15)17(14-6-4-9-22-12-14)23-26-10-2-1-8-16(24)25/h3-7,9,11-12H,1-2,8,10H2,(H,24,25)/b23-17-
InChIKey
GLLPUTYLZIKEGF-QJOMJCCJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)