Wichtige Dokumente
I8773
Anti-Insulin-Like Growth Factor-I antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-IGF-I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
neutralization: 3-12 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGF1(3479)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anti-IGF-I recognizes human insulin-like growth factor I. The antibody does not react with human IGF-II.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable