Merck
I5281
SAFC
L-Isoleucin
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-valeriansäure
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
1721792
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
Biologische Quelle
non-animal source
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: 50 mg/mL
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Fremdaktivität
cytotoxicity, tested
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChIKey
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf die Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung verlangt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
L-Isoleucin ist eine essenzielle Aminosäure. Sie kann aus Threonin oder durch Fermentation von Kohlenhydraten biosynthetisiert werden. Die Aminosäure L-Isoleucin ist ein Isomer von L-Leucin, das sich in der Position der Seitenkette unterscheidet. Sie wird, ebenso wie L-Leucin und L-Valin, auch als verzweigtkettige Aminosäure bezeichnet, die Quellen für Energie und/oder Transport während der Zellentwicklung sind. Sie wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Eva Blomstrand et al.
The Journal of nutrition, 136(1 Suppl), 269S-273S (2005-12-21)
BCAAs (leucine, isoleucine, and valine), particularly leucine, have anabolic effects on protein metabolism by increasing the rate of protein synthesis and decreasing the rate of protein degradation in resting human muscle. Also, during recovery from endurance exercise, BCAAs were found
L Edvinsson
Blood vessels, 28(1-3), 35-45 (1991-01-01)
The cerebral circulation is supplied with two vasodilator systems: the parasympathetic system storing vasoactive intestinal peptide, peptide histidine isoleucine, acetylcholine and in a subpopulation of nerves neuropeptide Y, and the sensory system, mainly originating in the trigeminal ganglion, storing substance
Anna L Vestergaard et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), E1334-E1343 (2014-04-08)
P4-ATPases (flippases) translocate specific phospholipids such as phosphatidylserine from the exoplasmic leaflet of the cell membrane to the cytosolic leaflet, upholding an essential membrane asymmetry. The mechanism of flipping this giant substrate has remained an enigma. We have investigated the
Toshihiro Sato et al.
The Journal of biological chemistry, 278(6), 4314-4321 (2002-11-22)
Previously, we determined the crystal structures of the dimeric ligand binding region of the metabotropic glutamate receptor subtype 1. Each protomer binds l-glutamate within the crevice between the LB1 and LB2 domains. We proposed that the two different conformations of
Adeline Chauvin et al.
The New phytologist, 197(2), 566-575 (2012-11-23)
Damage-inducible defenses in plants are controlled in part by jasmonates, fatty acid-derived regulators that start to accumulate within 30 s of wounding a leaf. Using liquid chromatography-tandem mass spectrometry, we sought to identify the 13-lipoxygenases (13-LOXs) that initiate wound-induced jasmonate synthesis