HT90232
Gram-Jodlösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable