HS20613C
Pipette Stand
acrylic, to hold, 6 pipette(s), blue
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
acrylic
blue
Leistungsmerkmale
to hold 6 pipette(s)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS20613C
L × B × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
Allgemeine Beschreibung
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
- Designed to hold most major pipette brands