Merck
HPA007415
Sigma-Aldrich
Anti-WWTR1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp586I1419, Anti-TAZ
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Erweiterte Validierung
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Immunogene Sequenz
MNPKPSSWRKKILPESFFKEPDSGSHSRQSSTDSSGGHPGPRLAGGAQHVRSHSSPASLQLGTGAGAAGSPAQQHAHLRQQSYDVTDELPLPPGWEMTFTATGQRYFLNHIEKITTWQDPRKAMNQPLNHMNLHPAVSST
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WWTR1(25937)
Allgemeine Beschreibung
WWTR1 gehört zur WW-Domäne mit einem Transkriptions-Coaktivator, der die Entwicklung mehrerer Organe und die mesenchymale Differenzierung reguliert. Es ist ein wichtiges Ziel des Hippo-Signalwegs zur Kontrolle der Tumorentstehung mittels Zellproliferation. . Anti-WWTR1-Antikörper können in der indirekten Immunfluoreszenz verwendet werden. Anti-WWTR1-Antikörper vom Kaninchen sind spezifisch für WWTR1.
Immunogen
WW-Domänen-enthaltendes Transkriptions-Regulatorprotein 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde, sowie die zugehörigen „Peer Reviewed“-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Immunfluoreszenz (1 Veröffentlichung)
Immunhistochemie (1 Veröffentlichung)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und strengen Auswahlkriterien. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt mit Links).
Jeder Prestige-Antikörper wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST70841
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Satoshi Noguchi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(17), 4660-4672 (2014-06-22)
TAZ, also known as WWTR1, has recently been suggested as an oncogene in non-small cell lung cancer (NSCLC). We investigated the clinical relevance of TAZ expression and its functional role in NSCLC tumorigenesis. We characterized TAZ at the DNA (n=192)
Emily J Lodge et al.
Frontiers in physiology, 7, 114-114 (2016-04-12)
The pituitary gland is a primary endocrine organ that controls major physiological processes. Abnormal development or homeostatic disruptions can lead to human disorders such as hypopituitarism or tumors. Multiple signaling pathways, including WNT, BMP, FGF, and SHH regulate pituitary development
Colleen A Fullenkamp et al.
Oncotarget, 7(21), 30094-30108 (2016-04-30)
TAZ (WWTR1) and YAP are transcriptional coactivators and oncoproteins inhibited by the Hippo pathway. Herein we evaluate 159 sarcomas representing the most prevalent sarcoma types by immunohistochemistry for expression and activation (nuclear localization) of TAZ and YAP. We show that
Stephen Frankenberg et al.
Development (Cambridge, England), 140(5), 965-975 (2013-01-25)
Early cell lineage specification in eutherian mammals results in the formation of a pluripotent inner cell mass (ICM) and trophoblast. By contrast, marsupials have no ICM. Here, we present the first molecular analysis of mechanisms of early cell lineage specification
Zhen Wang et al.
Cancer research, 77(9), 2413-2423 (2017-03-03)
Endothelin receptor A (ETAR) promotes tumorigenesis by stimulating cell proliferation, migration, and survival. However, the mechanism of ETAR in promoting tumor growth is largely unknown. In this study, we demonstrate that ETAR stimulates colon cell proliferation, migration, and tumorigenesis through