Wichtige Dokumente
H8759
MOPEG-sulfat Kaliumsalz
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
(3-Methoxy-4-sulfonyloxy-phenyl)-glykol Kaliumsalz, 4-Hydroxy-3-Methoxyphenylglykol-Sulfat Kaliumsalz, MHPG-sulfat Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].COc1cc(ccc1OS([O-])(=O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C9H12O7S.K/c1-15-9-4-6(7(11)5-10)2-3-8(9)16-17(12,13)14;/h2-4,7,10-11H,5H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
XFZJWBFZLNLKNR-UHFFFAOYSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable