Merck
H5292
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C19 I331V, human
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Beschreibung
purified, soluble
Form
liquid
Spezifische Aktivität
12-110 units/mg protein
Mol-Gew.
54783.3 g/mol
Konzentration
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CYP2C19(1557)
Allgemeine Beschreibung
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Einheitendefinition
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)