Wichtige Dokumente
H2663
Anti-Histone Deacetylase 2 (HDAC2) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC2-62, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HDAC2-62, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
human, chicken, bovine, canine, rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extracts from NIH3T3 cells
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
rat ... Hdac2(84577)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- co-immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- western blot
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)