Merck
H1641
Ausgeglichene Salzlösung nach Hanks 10x
Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Hanks-Salze -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
General description
Balanced salt solution (BSS) plays an important role in cell culture as they provide a buffering system to maintain the medium within the optimum pH range (7.2-7.6). It also serves as an irrigating, transporting, and diluting agent to maintain the osmotic balance between intra- and extracellular spaces. BSS provides cells with water, inorganic ions, and energy for normal cell metabolism.
Application
Hanks′ Balanced Salt Solution 10x has been used:
  • to culture cerebella slices from rats
  • in Giardia duodenalis isolation
  • as a component of the dissection media for the storage of corpus callosum slices from mice
Preparation Note
Supplement with 0.35 g/L sodium bicarbonate at 1×.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)