Merck
GERPN2106
ECL Western-Blotting-Reagenzien
Cytiva RPN2106
Synonym(e):
ECL detection kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105332
NACRES:
NA.32
Form
liquid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN2106
Farbe
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Amersham ECL Western-Blotting-Detektionsreagenzien waren die weltweit ersten chemilumineszenten Reagenzien für Western Blotting zu kommerziellen Zwecken und sind auch heute noch am weitesten verbreitet. Sie sind mindestens 10-mal so empfindlich wie kolorimetrische Assays und erbringen stets hervorragende und zuverlässige Ergebnisse.
Diese Reagenzien nutzen einen verbesserten Nachweis auf Luminol-Basis, der für alle routinemäßigen Western-Blot-Analysen geeignet ist. ECL Western-Blotting-Detektionsreagenzien bieten in Kombination mit Hybond® ECL-Membranen eine Komplettlösung für Western-Blotting-Anwendungen.
Emissionsdauer max. 2 Stunden
Der Packungsinhalt umfasst:
GERPN2109: jeweils 62,5 mL ECL Detektionsreagenzien 1 und 2 (1000 cm2)
GERPN2209: jeweils 125 mL (2000 cm2)
GERPN2106: jeweils 250 mL (4000 cm2)
GERPN2134: jeweils 375 mL (6000 cm2).
Anwendung
Western Blotting
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Empfindlichkeit: ~10 pg im Modellsystem.
  • Bewährte Leistung: Das in Publikationen am häufigsten zitierte ECL Western-Blotting-Detektionsreagens
  • Nachweisbar auf Hyperfilm ECL oder mit CCD-Sensor
  • Empfohlene Membran: Hybond ECL
Komponenten
Ausreichend für die Detektion von 4000 cm2 Membran:
250 ml Detektionsreagens 1 (Farbe: farblos)
250 ml Detektionsreagens 2 (Farbe: farblos)
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sangphil Oh et al.
International journal of oncology, 57(6), 1319-1332 (2020-11-12)
ETS variant 1 (ETV1) is an oncogenic transcription factor. However, its role in colorectal cancer has remained understudied. The present study demonstrated that ETV1 downregulation led to reduced HCT116 colorectal cancer cell growth and clonogenic activity. Furthermore, the ETV1 mRNA
Linhua Wang et al.
Journal of cellular physiology, 236(6), 4625-4639 (2021-01-17)
Sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD), a deadly symptom in sepsis patients, is mainly caused by cardiovascular inflammation. However, it remains unclear how systemic inflammation triggers and aggravates cardiovascular inflammation in the pathogenesis of SIMD. This study found that proinflammatory cytokines and