Merck
GE45152105050250
SpeedBeads magnetische Carboxylat-modifizierte Partikel
Cytiva 45152105050250, 1 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Synonym(e):
SpeedBeads
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.56
ligand
(carboxylate modified particles)
Form
suspension (5% Solids)
Verpackung
pkg of 15 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 45152105050250
Konzentration
50 mg/mL
Durchschnittliche Teilgröße
1 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Sera-Mag SpeedBeads und Sera-Mag magnetische Carboxylat-modifizierte Partikel vereinen eine kurze magnetische Reaktionszeit und hohe Bindungskapazität mit einer großen Oberfläche, ausgeprägter Sensitivität, Stabilität, physischer Integrität und schneller Reaktionskinetik. Die kovalente Bindung von Biomolekülen wie Proteinen oder Nukleinsäuren an Carboxylgruppen auf der Oberfläche wird dank unserer standardmäßigen Bindungstechnologie problemlos erreicht. Der Partikelkern entsteht durch eine freiradikale Emulsionspolymerisation von Styrol und Säuremonomeren. Eine Sera-Mag- bzw. zwei Sera-Mag SpeedBeads-Magnetitschichten werden dann auf diesen Kern aufgetragen, und die Oberfläche wird für eine Minimierung nichtspezifischer Proteinbindungen modifiziert.
Anwendung
Die häufigsten Anwendungsgebiete von Sera-Mag SpeedBeads und Sera-Mag magnetischen, Carboxylat-modifizierten Partikeln sind die Probenvorbereitung, Proteomik, Isolierung von Nukleinsäuren und Immunassays.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sera-Mag SpeedBeads und Sera-Mag magnetische Carboxylat-modifizierte Partikel ermöglichen die bequeme Bildung von kovalenten Bindungen von Zielmolekülen.
  • Carboxylgruppen auf der Oberfläche gestatten die problemlose Bildung von kovalenten Bindungen mit Biomolekülen von Interesse unter Nutzung der anwenderfreundlichen Carbodiimid-Chemie.
  • Unterschiedliche Ausprägungen von Hydrophobie/Hydrophilie sind verfügbar.
  • Erhältlich als Sera-Mag SpeedBeads und als Sera-Mag Originalversion.
  • Hervorragende Sensitivität und geringe nicht-spezifische Bindungen für größere Genauigkeit.
  • Kurze magnetische Reaktionszeiten und stabile physische Integrität
Lagerung und Haltbarkeit
4 °C
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jan Leipert et al.
Lab on a chip, 19(20), 3490-3498 (2019-09-19)
While LC-MS-based proteomics with high nanograms to micrograms of total protein has become routine, the analysis of samples derived from low cell numbers is challenged by factors such as sample losses, or difficulties encountered with the manual manipulation of small
Georg Michlits et al.
Nature methods, 14(12), 1191-1197 (2017-10-19)
Pooled CRISPR screens are a powerful tool for assessments of gene function. However, conventional analysis is based exclusively on the relative abundance of integrated single guide RNAs (sgRNAs) between populations, which does not discern distinct phenotypes and editing outcomes generated
Magdalena Surman et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-26)
Cutaneous melanoma (CM) is an aggressive type of skin cancer for which effective biomarkers are still needed. Recently, the protein content of extracellular vesicles (ectosomes and exosomes) became increasingly investigated in terms of its functional role in CM and as