Merck
GE27-5130-01
Microspin S-300 HR
Cytiva 27-5130-01, pack of 50 columns
Synonym(e):
Microspin S-300 HR, S-300 HR Microspin, S-300 Microspin
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Verpackung
pack of 50 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-5130-01
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
Matrix
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
Partikelgröße
25-75 μm
Durchschnittliche Teilgröße
50 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
MicroSpin Säulen wurden für eine schnelle Aufreinigung von Nukleinsäuren zur Verwendung in einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Entsalzen, Pufferaustausch und Entfernen von Primern, entwickelt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
HR-Säulen illustra MicroSpin S-300: zur schnellen Aufreinigung von PCR-Produkten (> 100 bp) aus freien Primern (<20-mers) und Nukleotiden mittels Zentrifugationssäulen-Chromatographie.
  • Fasst 25 bis 50 μLiter für die Post-PCR-Reinigung vor der Sequenzierung.
  • Nützlich für die Reinigung von alkalisch denaturierter Plasmid-DNA vor der Sequenzierung.
  • Praktisch: Vorgepackt mit in TE-Puffer voräquilibriertem Sephacryl® S-300 HR.
  • Gebrauchsfertig: Erfordert weniger als 4 Minuten vom Probenauftrag bis zum Einsammeln des aufgereinigten Produkts.
  • Mittels Nickase-, Einzel- und Doppelstrangexonuklease- und RNase-Assays geprüft.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt können Sie unter www.cytiva.com einsehen.
Rechtliche Hinweise
MicroSpin is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva