Merck
GE17-3712-02
Ni Sepharose Excel
Cytiva 17-3712-02, pack of 100 mL
Synonym(e):
Ni Sepharose Excel
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Verpackung
pack of 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-3712-02
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
2-14
working range
2-13
Kapazität
≥10 mg binding capacity (histidine-tagged protein)
Allgemeine Beschreibung
Ni Sepharose Excel ist ein His-markiertes Proteinaufreinigungsharz für minimale Ni-Leckage und maximale Proteinrückgewinnung, wenn die Proben Strippmittel enthalten.
EDTA-beständiges Harz für die IMAC-Chromatographie: Ni Sepharose Excel ist ein mit Nickelionen vorgeladenes IMAC-Harz, das sehr stark an einen chelatbildenden Liganden gebunden ist. Nickel-Ionen bleiben auch nach 24 Stunden Inkubation in 10 mM EDTA an den Liganden gebunden. Aufgrund dieser starken Bindung können Proben, die normalerweise zum Ablösen von Metallionen führen, ohne zeitraubende Vorbehandlung direkt auf das Harz geladen werden. Daher ist dieses his-getaggte Reinigungsharz besonders geeignet für die Aufreinigung von Histidin-getaggten (his-getaggten) Proteinen, die in eukaryotischen Zellkulturüberständen sezerniert werden.
His-Tag-Aufreinigung großer Probenvolumina: Durch die Fließeigenschaften des Ni-Sepharose-Excel-Nickelharzes ist es für die Aufreinigung in einem breiten Spektrum von Skalen gut geeignet. Dieses Harz kann mit großen Probenmengen beladen werden, sodass Sie niedrige Konzentrationen von Zielproteinen mit manuellen oder automatischen Methoden aufreinigen können.
Praktische vorgepackte Säulen:
  • HisTrap-Excel-Säule: HiTrap-Format zur bequemen Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem.
  • His MagSepharose Excel: Magnetische Beads für die Aufreinigung und das Screening im kleinen Maßstab. Sie eignen sich für frühe Phasen der Forschung, wenn viele parallele Experimente erforderlich sind.
Cleaning-in-place: pH interval where the medium can be subjected to cleaning-in-place without significant change in function.
Dynamic binding capacity was tested with 0.5 mg/ml (histidine)6- tagged pure protein (Mr 43 000) in EX-CELL® 420 Insect serum-free medium (capacity at 10% breakthrough) or (histidine)6-tagged protein (Mr 28 000). Column volume was 1 ml and flow rate 1 ml/min. Binding capacity is sample-dependent.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitig – geeignet für eukaryotische Proben, einschließlich Insekten- und CHO-Zellen sowie Bakterienproben wie E. coli.
  • Direkte Probenbeladung – von eukaryotischen Zellkulturüberständen, wodurch eine Vorbehandlung der Proben entfällt, die normalerweise ein Nickelstripping verursacht.
  • Beibehaltene Bindungskapazität von bis zu 10 mg/ml Harz.
  • Vereinfachte Probenhandhabung´ – weniger Schritte im Vergleich zu herkömmlichen Arbeitsabläufen erforderlich
  • Flexible Formate – vorgepackte und lose Harzformate für optimiertes Screening und präparative his-Tag-Aufreinigung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment