GE17-1082-01
Phenyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-1082-01, pack of 75 mL
Synonym(e):
Phenyl sepharose
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
phenyl
Verpackung
pack of 75 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1082-01
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
24-44 μm
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning in place
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Eignung
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aromatic HIC medium designed for intermediate purification and polishing steps
- Selectivity similar to Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (low sub) but higher resolution due to the smaller 34 μm bead size
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific binding
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)