Wichtige Dokumente
GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWell™ slide tray
holds up to 4 slides
Synonym(e):
Slide store, slide holder
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
acrylic
Leistungsmerkmale
Holds 4 x slides 76x26 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 204970
Außenmaß
85.4 mm × 127.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
FlexWell™ 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
Rechtliche Hinweise
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.