Wichtige Dokumente
G9264
Monoclonal Anti-Growth Associated Protein-43 antibody produced in mouse
clone GAP-7B10, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-GAP-43
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GAP-7B10, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 46 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
hamster, human, feline, rat, chicken, snake, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:2,000 using newborn rat brain extract
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAP43(2596)
mouse ... Gap43(14432)
rat ... Gap43(29423)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunostaining of tissue sections from the prefrontal cortex and hippocampus of rat pups to recognize an epitope present on kinase C domain in the N terminal of GAP-43 protein
- immunohistochemistry at a working dilution of 1:3000 using sections from fetal and adult brains of mice
- immunofluorescence at a working dilution of 1:4000 using 8μm sections of mice brain
- western blotting using hippocampal lysates from rats
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)