Wichtige Dokumente
G8162
ββ-Glucuronidase aus E. coli
aqueous glycerol solution, ≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Form
aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
Mol-Gew.
69-71 kDa
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
The optimal conditions for the enzymatic hydrolysis of α-hydroxytriazolam, one of the major metabolites of triazolam in human urine, were determined using β-glucuronidase Type IX-A.
It is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Substrat
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)