Wichtige Dokumente
G7423
GSK3787
≥98% (HPLC), white to off-white, powder
Synonym(e):
4-Chloro-N-(2-{[5-trifluoromethyl)-2-pyridyl]sulfonyl}ethyl)benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(C1=CC=C(C=N1)C(F)(F)F)(CCNC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H12ClF3N2O3S/c16-12-4-1-10(2-5-12)14(22)20-7-8-25(23,24)13-6-3-11(9-21-13)15(17,18)19/h1-6,9H,7-8H2,(H,20,22)
InChIKey
JFUIMTGOQCQTPF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable