G6918
Glucose Standard Solution
1 mg/mL
Synonym(e):
Glucose Reference Standard Solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
maize
Qualitätsniveau
Beschreibung
Contains 0.1% (w/v) benzoic acid
Form
liquid
Konzentration
1 mg/mL
Anwendung(en)
clinical testing
detection
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable