Merck
G5640
Sigma-Aldrich
Globuline der Cohn-Fraktion II und III aus Ziegen
Synonym(e):
Vitamin D binding protein
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Assay
73-90% protein basis (biuret)
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
Protein, 73-90% biuret
Löslichkeit
H2O: soluble 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Vitamin D-Bindungsprotein (DBP) ist ein polymorphes Protein, das spezifisch an Vitamin D und seine Metaboliten bindet. Dieses Protein gehört zur Albuminoid-Familie und ist bei Wirbeltieren hochgradig konserviert. Das Gen, das DBP codiert, ist auf dem menschlichen Chromosom 4q11-q13 lokalisiert. Es wird hauptsächlich in der Leber produziert, aber auch in der Niere, endokrinen Pankreaszellen, Fettzellen und Hoden exprimiert.
Anwendung
Globuline wurden in Biotin-/Avidin-Formulierungen eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Vitamin D-Bindungsprotein (DBP) bindet mit hoher Affinität spezifisch an Vitamin D und seine Metaboliten und transportiert sie. Es fördert die Clearance von fibrillärem Aktin, indem es an Aktin-Monomere bindet. DBP bindet auch an ungesättigte Fettsäuren, den Megalin-Cubilin-Rezeptor-Komplex, die Membran von Leukozyten und aktiviert das C5-Komplementsystem. Die Konzentration von DBP gibt die freie Konzentration aller Vitamin D-Metaboliten an. Niedrigere Serumkonzentrationen von DBP treten bei Lebererkrankungen, nephrotischem Syndrom, Mangelernährung, schwerem akutem Trauma oder Erkrankungen auf.
Sonstige Hinweise
Hauptsächlich γ-Globuline
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver, das NaCl enthält
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)