Wichtige Dokumente
G4913
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-GAD 65
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 (514-530) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, pig, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using tissue sections of rat pancreas
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using rat brain extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
It is also suitable for immunohistochemistry at a working dilution of 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rat pancreas and for microarray.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable