Wichtige Dokumente
G405000
DMT-dG(dmf)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Porengröße
1000 Å
Kapazität
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable