Wichtige Dokumente
G4040
Anti-Gα i3 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-87U6, Anti-ARCND1, Anti-HG1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, hamster
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using solubilized mouse and rat brain membrane lysates, and mouse 3T3 cell lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAI3(2773)
mouse ... Gnai3(14679)
rat ... Gnai3(25643)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?