G3650
Gaskets for vertical standard gel
16.5 cm wide, size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Dichtungen für vertikale Standardgels, Breite 16,5 cm, size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red
Größe
1.0 mm × 22 cm
Qualitätsniveau
Farbe
color-coded red
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unique silicone rubber gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Order gasket thickness to match comb and spacers. Gaskets are color-coded by thickness for easy identification. Length given is height of assembly; actual gasket length is 2 × h + w.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)