Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29N5O3 · 2C2HF3O2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
699.60 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
5′-Guanidinonaltrindole di(trifluoroacetate) salt hydrate (GNTI) has been used as a selective κ opioid receptor antagonist:
- to study the influence of opioid receptor types on the anti-hyperalgesic effect of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibitors in inflammation
- to study the role of κ opioid receptor in the forebrain-dependent associative task, Whisker-Trace Eyeblink conditioning (WTEB)
- to validate its inhibitory actions on Akt kinase activities
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold under US Patent No. 6,500,824.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?