Merck
G0876
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Typ
Type H-2
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Biochem./physiol. Wirkung
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Qualität
Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Einheitendefinition
Definition der Sulfatase-Einheit: Eine Einheit Sulfatase hydrolisiert je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat.
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
Physikalische Form
Wässrige Lösung in ~1,0 M Ammoniumsulfat mit 3 nM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aynun Nahar Begum et al.
The Journal of nutrition, 134(1), 120-127 (2004-01-06)
The mammalian lignans enterolactone (ENL) and enterodiol, commonly found in human plasma and urine, are phytoestrogens that may contribute to the prevention of breast cancer and coronary heart disease. They are formed by the conversion of dietary precursors such as
Han-Hsing Tsou et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 28(5), 954-962 (2019-03-08)
Cigarette smoking (CS) and betel quid (BQ) chewing are two known risk factors and have synergistic potential for the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC) in Taiwan. The p53 mutation characteristics in OSCC (G to A or G to
Ke Wang et al.
Microbiology (Reading, England), 150(Pt 10), 3327-3339 (2004-10-08)
In Saccharomyces cerevisiae, PRS genes comprise a family of five paralogous genes. Previously, it has been shown that in the cell the gene products are organized into two interacting complexes, one of which is a heterodimer and the other a
Tien-Jen Lin et al.
International journal of environmental research and public health, 15(7) (2018-07-11)
The measurement of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in ambient air is quite difficult to perform. Using urine biomarkers of PAH such as 2-naphthol is one approach to this problem. This study explored the association between urine 2-naphthol levels and allergic
Jian Hou et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109384-109384 (2019-07-05)
Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and phthalates link to oxidative stress and inflammatory response, which exert cellular aging. However, modification effect of seasonal factor on the association of PAHs or phthalates exposure with relative telomere length (RTL) or mitochondrial