FG0465
IMDM
With stable-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Cell culture medium, Iscove′s MDM, Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, Modified Dulbecco′s medium
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, With L-alanyl-L-glutamine and sodium bicarbonate, sterile-filtered, liquid, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
sterile
Produktlinie
AQmedia™
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
Komponenten
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
glucose: yes
phenol red: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable