F1051
Fetales Kälberserum
Canada origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine fetus
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
FBS Classic
Zusammensetzung
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Ursprung
Canada origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
- Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves