F0679
Fetales Kälberserum
non-USA origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine fetus
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile-filtered
Produktlinie
FBS Classic
Zusammensetzung
hemoglobin, ≤25 mg/dL
Ursprung
non-USA origin
Verfügbarkeit
available only in EU
not available in Canada
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
- Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)