Merck
EPM1324-9910
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.73
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
non-Interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1324-9910 (NA)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(6 x 2.8 L Fernback flasks)
Allgemeine Beschreibung
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)