EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702720003
Parameter
4,400 max. RCF (3,000 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)